Palmitinsyre
Leverandør: Cayman Chemical
10006627-10 10006627-100 10006627-25 10006627-50
CAYM10006627-10EA 1025 NOK
CAYM10006627-10 CAYM10006627-100 CAYM10006627-25 CAYM10006627-50
Palmitinsyre
Palmitinsyre
Saturerte fettsyrer syntetiseres av både planter og dyr fra acetylkoenzym A som en form for langvarig energilagring. Palmitinsyre er en vanlig 16-karboners saturert fettsyre som står for 10–20 % av det normale fettinntaket i kostholdet hos mennesker og ca. 25 % av de totale plasmafettsyrene i plasmalipoproteinerₑ. Saturerte frie fettsyrer induserer ekspresjonen av syklooksygenase-2. Palmitinsyremetylester (MP) er en fettsyreester der konsentrasjonen i cellene moduleres av metanol. I studier med isolerte Kupffer-celler hemmer MP fagocytose og reduserer cellenes levedyktighet. I celler som er behandlet med lipopolysakkarid, reduserer den også sekresjon av interleukin-10, TNF-α, nitrogenoksid og prostaglandin E2. Det antas at denne effekten er et resultat av hemmingen av NF-κB.
Formel: C₁₆H₃₂O₂
Kokepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 61…63 °C
Tetthet: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002747
CAS-nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Indeks: 13,07064