Maursyre ( metansyre) ≥94.5%, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0961-100MLEA 1450 NOK
0961-100ML 0961-500ML
Maursyre ( metansyre) ≥94.5%, high purity
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
Kokepunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 8,2…8.4 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥94.5%