Maursyre ( metansyre) 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00264.0100 1.00264.1000 1.00264.2500
1.00264.0100EA 409 NOK
1.00264.0100 1.00264.1000 1.00264.2500
Maursyre ( metansyre) 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 1779
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C