Nonadecanoic acid 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Nonadecylic acid
207190050 207190010
ACRO207190050EA 2000 NOK
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecanoic acid 98+%
Nonadecanoic acid
Formel: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Kokepunkt: 297 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 68…70 °C
Tetthet: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002754
CAS-nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %