Pelargonsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 1050 NOK
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Pelargonsyre 97%
Pelargonsyre
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokepunkt: 254 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12,5 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 114 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004433
CAS-nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,07198
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %