Stearinsyre 97%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO174490010EA 675 NOK
ACRO174490010 ACRO174490100 ACRO174490025
Stearinsyre 97%
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Kokepunkt: 361 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 67…69 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 196 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Indeks: 13,08882
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %