Stearinsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30267HGEA 1950 NOK
30267HG
Stearinsyre ≥97%, GPR RECTAPUR®
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Kokepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 196 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
REACH: 01-2119543894-28
Merck Indeks: 13,08882
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/06/724006.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 68 - 70 °C