Stearinsyre, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
569398-100 569398-25
569398-100EA 8025 NOK
569398-100 569398-25
Stearinsyre, Millipore®
Stearinsyre
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Kokepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 67 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 196 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002752
CAS-nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Indeks: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=653bc78ab437ef4ae121bca52e119f41f990290e&prid=web&clid=SAPDAM