Stearinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00673.9050EA
0
NOK
8.00673.9025
8.00673.9050
8.00673.1000
8.00673.9999
8.00673.0500
Stearinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Stearinsyre
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ MW: 284,48 g/mol Kokepunkt: 361 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 67 °C Tetthet: 0,94 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 196 °C (closed cup) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002752 CAS-nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Indeks: 12,08959 |
Spesifikasjon Testresultater
Molar Mass | 284.49 g/mol |
Storage | Store at +15°C to +25°C |
Grade | Reagent |
Synonyms | Octadecanoic Acid |
Chemical Formula | CH3(CH2)16CO2H |