Valeriansyre / pentansyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 925 NOK
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Valeriansyre / pentansyre 99%
Valeriansyre / pentansyre
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 20…18 °C
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004413
CAS-nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,10042
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %