Undekan syre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Hendecanoic acid, Undecylic acid
173970250 173971000 173970050
ACRO173970250EA 550 NOK
ACRO173970250 ACRO173971000 ACRO173970050
Undekan syre 99%
Undekan syre
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Kokepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 28,5 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002730
CAS-nummer: 112-37-8
EINECS: 203-964-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %