Kaliumacetat, vannfri 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Acetic acid potassium salt
220150010 220151000 220150050 220150250
ACRO220150010EA 955 NOK
ACRO220150010 ACRO220151000 ACRO220150050 ACRO220150250
Kaliumacetat, vannfri 99+%, ren
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Smeltepunkt: 292 °C
Tetthet: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: >250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012458
CAS-nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Indeks: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %