Ammoniumacetat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Acetic acid ammonium salt
MQ300
1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000 1.01116.9025 1.01116.9050 1.01116.9012 1.01116.0500U
MERC1.01116.0500_UEA 0 NOK
MERC1.01116.0500_U 1.01116.1000 1.01116.5000 1.01116.9025 1.01116.9050 1.01116.9012 MERC1.01116.0500U
Ammoniumacetat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Smeltepunkt: 114
Tetthet: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 136
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Indeks: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1480 g/l (4 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 77.08 g/mol
Bulk Density 410 kg/m3
Flash Point 136 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)