Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Acetic acid ammonium salt
21198.298EA 865 NOK
21198.298 21198.367 21198.260
Ammoniumacetat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Smeltepunkt: 114
Tetthet: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 136
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Indeks: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm