1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
366761000 366765000
ACRO366761000EA 1000 NOK
ACRO366761000 ACRO366765000
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid 99+%
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Kokepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 195…197 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002722
CAS-nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 192 °C
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %