1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14924.0050 8.14924.0251
8.14924.0050EA 523 NOK
8.14924.0050 8.14924.0251
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Kokepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 189 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002722
CAS-nummer: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 118 g/l (19 °C)
Melting Point 187 - 190 °C
Molar Mass 234.16 g/mol