1,1,2-Trikloretan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 4125 NOK
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Trikloretan 98%
1,1,2-Trikloretan
Formel: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Kokepunkt: 110…115 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 1,43 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000852
CAS-nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09767
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %