1,4-Diklorbutan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
216431000 216435000 216430010
ACRO216431000EA 530 NOK
ACRO216431000 ACRO216435000 ACRO216430010
1,4-Diklorbutan 99%
1,4-Diklorbutan
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 127,01 g/mol
Kokepunkt: 161…163 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –38 °C
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001011
CAS-nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %