1-klorbutan 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: n-Butyl Chloride
154630010 154630025 154630100
ACRO154630010EA 790 NOK
ACRO154630010 ACRO154630025 ACRO154630100
1-klorbutan 99+%, ren
1-klorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 77…78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –123 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: –12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001009
CAS-nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4005 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure