2-Klorbutan 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
108830010 108832500
ACRO108830010EA 1475 NOK
ACRO108830010 ACRO108832500
2-Klorbutan 99+%
2-Klorbutan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92,57 g/mol
Kokepunkt: 68 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –140 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: –15 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000871
CAS-nummer: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
FN: 1127
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,01560
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %