Diklormetan, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Methylene chloride
MQ200
1.07020.2500 1.07020.4000
1.07020.2500EA 942 NOK
1.07020.2500 1.07020.4000
Diklormetan, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Kokepunkt: 39.8
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
FN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Indeks: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22 %(V)
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation Number 1.9