Diklormetan ≥98% stabilised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Methylene chloride
Stabilisering: stabilisert med etanol 0,15 %
25629.295EA 335 NOK
25629.295 25629.557 25629.364 25629.466 25629.950
Diklormetan ≥98% stabilised, TECHNICAL
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kokepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
FN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Indeks: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %