Diklormetan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
Stabilisering:
stabilisert med etanol 0,1 %
25631.293EA
420
NOK
25631.293
25631.327
25631.362
25631.464
25631.555
25631.950
Diklormetan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Diklormetan
Formel:
CH₂Cl₂ Kokepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –95 °C Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000881 CAS-nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 FN: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Merck Indeks: 12,06140 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Boiling point | 39.0 - 40.5 °C |
Density (20/4) | 1.322 - 1.327 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.02 % |