Diklormetan, vannfri (maks. 0,001% H₂O) ≥99.8% stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Stabilisering: stabilisert med 2-metyl-2-buten 20 ppm
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83682.230EA 432 NOK
83682.230 83682.290
Diklormetan, vannfri (maks. 0,001% H₂O) ≥99.8% stabilised
Diklormetan
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: CH₂Cl₂
Kokepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
FN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Indeks: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 10 ppm