Perkloretan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Hexachloroethane
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 3275 NOK
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perkloretan 99%
Perkloretan
Formel: C₂Cl₆
MW: 236,74 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 184…190 °C
Tetthet: 2,091 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000799
CAS-nummer: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,04698
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %