Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med 2-metyl-2-buten 20 ppm
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
83626.320EA 2100 NOK
83626.320 83626.290
Kloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kloroform
Formel: CHCl₃
Kokepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –63 °C
Tetthet: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000826
CAS-nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
FN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Indeks: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC) Min. 99.80 %
Water Max. 0.0500 %
Non-volatile residue Max. 0.001 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84.00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15283 Passes test