Kloraceton stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
8.02603.0005EA 605 NOK
8.02603.0005 8.02603.0250 8.02603.1000
Kloraceton stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Kloraceton
Formel: C₃H₅ClO
Kokepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000936
CAS-nummer: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
FN: 1695
ADR: 6.1 (3, 8),I
Merck Indeks: 13,02131