Trikloreddiksyre (glasial) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: TCA
20734.295EA 2725 NOK
20734.295 20734.460
Trikloreddiksyre (glasial) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Trikloreddiksyre (glasial)
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Kokepunkt: 196
Smeltepunkt: 54…56 °C
Tetthet: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
FN: 1839
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
Melting point 55 - 59 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %