2-(2-Chloroethoxy)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
172260500 172262500
ACRO172260500EA 740 NOK
ACRO172260500 ACRO172262500
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 99%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Kokepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,18 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
MDL nummer: MFCD00002870
CAS-nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA