Diklormetyl metyl eter for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1,1-Dichlorodimethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03467.0025 8.03467.0100
8.03467.0025EA 1700 NOK
8.03467.0025 8.03467.0100
Diklormetyl metyl eter for syntese, Sigma-Aldrich®
Diklormetyl metyl eter
Formel: C₂H₄Cl₂O
MW: 114,96 g/mol
Tetthet: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000828
CAS-nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
FN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.95 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 84 hPa (20 °C)
Flash Point 42 °C
Refractive Index 1.43 (20 °C, 589 nm)
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)