2,2,2-Trikloretanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
139441000 139445000
ACRO139441000EA 730 NOK
ACRO139441000 ACRO139445000
2,2,2-Trikloretanol 99%
2,2,2-Trikloretanol
Formel: C₂H₃Cl₃O
MW: 149,4 g/mol
Kokepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17,8 °C
Tetthet: 1,55 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004677
CAS-nummer: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,09786
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %