2,3-Dichloro-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
365090050 365090250
ACRO365090050EA 710 NOK
ACRO365090050 ACRO365090250
2,3-Dichloro-1-propanol 97%
2,3-Dichloro-1-propanol
Formel: C₃H₆Cl₂O
MW: 128,99 g/mol
Kokepunkt: 182 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040446
CAS-nummer: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %