6-Chloro-1-hexanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
109280250 109281000 109285000
ACRO109280250EA 895 NOK
ACRO109280250 ACRO109281000 ACRO109285000
6-Chloro-1-hexanol 95%
6-Chloro-1-hexanol
Formel: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Kokepunkt: 108…112 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,03 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002984
CAS-nummer: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %