1,1,1-Trifluoraceton 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 1775 NOK
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoraceton 98+%
1,1,1-Trifluoraceton
Formel: C₃H₃F₃O
MW: 112,05 g/mol
Kokepunkt: 22 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000423
CAS-nummer: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
FN: 2924
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %