Fluoroacetone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
151780010 151780050
ACRO151780010EA 1225 NOK
ACRO151780010 ACRO151780050
Fluoroacetone 97%
Fluoroacetone
Formel: C₃H₅FO
MW: 76.07 g/mol
Kokepunkt: 75 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1.054 g/cm³
Flash punkt: 7 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000451
CAS-nummer: 430-51-3
EINECS: 207-064-0
FN: 1992
ADR: 3 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %