2,2,2-Trifluoretanol 99.8%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trifluoro Ethanol, TFE
139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 645 NOK
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluoretanol 99.8%, extra pure
2,2,2-Trifluoretanol
Formel: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Kokepunkt: 77…80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³
Flash punkt: 29 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004672
CAS-nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm