2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol, 1H,1H,3H-Tetrafluoro-1-propanol
296380250 296381000
ACRO296380250EA 935 NOK
ACRO296380250 ACRO296381000
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 99+%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Formel: C₃H₄F₄O
MW: 132.06 g/mol
Kokepunkt: 109 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 1.47 g/cm³
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004676
CAS-nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
FN: 1986
ADR: 3 III
Merck Indeks: 12,09346
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %