Trietylamin 99.7%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
219510050 219510500 219510010 219510025 219510100
219510050.EA 410 NOK
219510050. 219510500. 219510010. 219510025. 219510100.
Trietylamin 99.7%, extra pure
Trietylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Kokepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –115 °C
Tetthet: 0,728 g/cm³
Flash punkt: –11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009051
CAS-nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
FN: 1296
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.06 % (K.F.)
GC ≥99.6 %
Color scale ≤15 APHA