Tributylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 1625 NOK
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributylamin 99%
Tributylamin
Formel: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0.778 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009431
CAS-nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
FN: 2542
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 13,09691
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA