Tridodekylamin (Hydrogen ionophore I) 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Trilaurylamine, Tridodecylamine
421620250 421621000
ACRO421620250EA 1075 NOK
ACRO421620250 ACRO421621000
Tridodekylamin (Hydrogen ionophore I) 90%
Tridodekylamin (Hydrogen ionophore I)
Formel: C₃₆H₇₅N
MW: 522 g/mol
Kokepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: 216 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008971
CAS-nummer: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥88 %