Pentyl isocyanat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Pentyl isocyanate
314320050 314320010
ACRO314320050EA 1700 NOK
ACRO314320050 ACRO314320010
Pentyl isocyanat 98%
Pentyl isocyanat
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Kokepunkt: 136…137 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00144846
CAS-nummer: 3954-13-0
FN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %