Butylamin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
107800010 107800025 107800100 107802500
ACRO107800010EA 1100 NOK
ACRO107800010 ACRO107800025 ACRO107800100 ACRO107802500
Butylamin 99+%
Butylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Kokepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³
Flash punkt: –7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011690
CAS-nummer: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
FN: 1125
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,01578
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA