Desylamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: n-Decylamine, Decan-1-amine, 1-Aminodecane
D0033-25ML D0033-500ML D0033-100ML
TCIAD0033-25MLEA 890 NOK
TCIAD0033-25ML TCIAD0033-500ML TCIAD0033-100ML
Desylamin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Desylamin
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂NH₂
MW: 157,3 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Tetthet: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 99°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008149
CAS-nummer: 2016-57-1
EINECS: 217-957-7
FN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acdba1090791775ac2b5dd72fab823ec813d2117&vid=8dfcfbe0de7eaf08c298e5a27d555f242b50cfdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %