Dodecylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03527.0500
8.03527.0101
8.03527.0500EA
923
NOK
8.03527.0500
8.03527.0101
Dodecylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Dodecylamin
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂ MW: 185,35 g/mol Kokepunkt: 247 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 25…28 °C Tetthet: 0,8 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: >110 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008154 CAS-nummer: 124-22-1 EINECS: 204-690-6 FN: 3259 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 25 - 28 °C |
Molar Mass | 185.35 g/mol |
Boiling Point | 247 - 249 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.4377 (30 °C) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Laurylamine, 1-Aminododecan |
Hill Formula | C12H27N |
Chemical Formula | CH3(CH2)11NH2 |