Heksylamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 380 NOK
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Heksylamin 99%
Heksylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
MW: 101,19 g/mol
Kokepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: 27 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008240
CAS-nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
FN: 2734
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %