Oktylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 414 NOK
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Oktylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Oktylamin
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Kokepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008247
CAS-nummer: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
FN: 2734
ADR: 8 (3),I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C