Propylamin 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 960 NOK
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propylamin 99+%, extra pure
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Kokepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –83 °C
Tetthet: 0,719 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008205
CAS-nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
FN: 1277
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,08028
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA