Propylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
8.07477.0100EA 328 NOK
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
Propylamin for syntese, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Formel: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Kokepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –83 °C
Tetthet: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008205
CAS-nummer: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
FN: 1277
ADR: 3 (8),II
Merck Indeks: 12,08028
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -83 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 48 - 50 °C
Vapor Pressure 330 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Refractive Index 1.389 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C