Aceton-dimetylacetal 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: DMP
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 1675 NOK
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
Aceton-dimetylacetal 98+%
Aceton-dimetylacetal
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: –5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %