Aceton-dimetylacetal for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: DMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
8.02936.0100EA 414 NOK
8.02936.0100 8.02936.0500 8.02936.1000
Aceton-dimetylacetal for syntese, Sigma-Aldrich®
Aceton-dimetylacetal
Du finner alle opplysninger og advarsler på www.vwr.com eller i VWRs kjemikaliekataloger
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –47 °C
Tetthet: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008479
CAS-nummer: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point -47 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 80 °C
Vapor Pressure 60 hPa (16 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 6 - 31 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)